Hlavní dokumenty
GF60321079
Yttrium
powder, 500 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.9%
Synonyma:
Y 006010
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Y
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
88.91
MDL number:
UNSPSC Code:
12141617
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99.9%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 603-210-79
resistivity
57 μΩ-cm, 20°C
weight
100 g
max. part. size
500 (micron)
bp
3338 °C (lit.)
mp
1522 °C (lit.)
density
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Y]
InChI
1S/Y
InChI key
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)