Hlavní dokumenty
GF59820611
Antimony
lump, 4 mm max. lump size, weight 1000 g, purity 99.5+%
Synonyma:
SB006130
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Sb
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
121.76
MDL number:
UNSPSC Code:
12141704
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
≥99.5%
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 598-206-11
resistance
41.7 μΩ-cm
weight
1000 g
max. lump size
4 mm
bp
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
density
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sb]
InChI
1S/Sb
InChI key
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)