Merck
452343
Antimony
beads, ≤5 mm, low oxide, 99.999% trace metals basis
Synonyma:
Antimony black, Antimony element, Stibium
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Sb
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
121.76
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141704
EC Number:
231-146-5
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
beads
reaction suitability
core: antimony
resistance
41.7 μΩ-cm
particle size
≤5 mm
bp
1635 °C (lit.)
density
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sb]
InChI
1S/Sb
InChI key
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Application
Applied in the solid state synthesis of a Zintl phase, SrSn3Sb4, with an anionic channel framework of 30-membered rings.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Antimony
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7440-36-0
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)