GF59218881
Stainless steel - AISI 316l
tube, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, outside diameter 2.1 mm, length 1000 mm, wall thickness 0.25 mm
Synonyma:
FF217300
About This Item
Doporučené produkty
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 592-188-81
L
1000 mm
O.D.
2.1 mm
wall thickness
0.25 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)