GF58140851
Quartz - fused
sheet, thickness 2.0 mm, 23 mm diameter, condition polished both sides
Synonyma:
SI613122
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 581-408-51
diam.
23 mm
thickness
2.0 mm
diameter
23 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)