O této položce
UNSPSC Code:
41104200
NACRES:
JA.13
eCl@ss:
33050190
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlipackaging
pkg of 1 unit
compatibility
for use with AFS®
shipped in
ambient
General description
The Pack Support (2 tube) is a water purification accessory that comes with two pressure gauges. It provides a leak-free fit of replacement cartridge for MILLI-RO™ Compact Water Systems. The accessory is needed for installation and operation of PrePak 1 pretreatment pack.
Legal Information
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLI-RO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| ZFPACKSP2 | 04053252724619 |