GF49222582
Cerium
wire reel, 25mm, diameter 1.0mm, hard, 99.9%
Synonyma:
Cerium, CE005110
About This Item
Doporučené produkty
assay
99.9%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 492-225-82
resistivity
73 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
25 mm × 1.0 mm
bp
3443 °C (lit.)
mp
795 °C (lit.)
density
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ce]
InChI
1S/Ce
InChI key
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)