GF44804325
Rhenium
wire reel, 0.5m, diameter 0.2mm, annealed, 99.97%
Synonyma:
Rhenium, RE005115
About This Item
assay
99.97%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 448-043-25
L × diam.
0.5 m × 0.2 mm
bp
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
mp
3180 °C (lit.)
density
21.02 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[ReH]
InChI
1S/Re
InChI key
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)