Hlavní dokumenty
GF44388805
Niobium
foil, thickness 0.5 mm, size 150 × 150 mm, purity 99.9%
Synonyma:
NB000370, Columbium
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Nb
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
92.91
MDL number:
UNSPSC Code:
12141730
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99.9%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 443-888-05
resistivity
13-16 μΩ-cm, 20°C
size
150 × 150 mm
thickness
0.5 mm
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
density
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Nb]
InChI
1S/Nb
InChI key
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)