Hlavní dokumenty
GF65806667
Chromium
lump, 10 mm max. lump size, weight 10 g, purity 99.99%
Synonyma:
CR006100
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Cr
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
52.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12141709
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99.99%
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 658-066-67
resistivity
12.7 μΩ-cm, 20°C
weight
10 g
max. lump size
10 mm
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
density
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cr]
InChI
1S/Cr
InChI key
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)