GF43515356
Polyphenylsulfone
(PPSU), rod, diam. 20 mm, L 200 mm, black
Synonyma:
SU337920
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 435-153-56
L
200 mm
diam.
20 mm
color
black
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)