GF42403205
Stainless steel - AISI 316l
tube, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, outside diameter 2.1 mm, length 100 mm, wall thickness 0.25 mm
Synonyma:
FF217300
About This Item
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 424-032-05
L
100 mm
O.D.
2.1 mm
wall thickness
0.25 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)