Hlavní dokumenty
GF42379274
Boron carbide
granule, 5 mm nominal granule size, weight 50 g
Synonyma:
B 626300
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
form
granular
manufacturer/tradename
Goodfellow 423-792-74
weight
50 g
nominal granule size
5 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)