Hlavní dokumenty
GF42178800
Niobium
wire reel, 10m, diameter 1.0mm, annealed, 99.9%
Synonyma:
Niobium, NB005130, Columbium
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Nb
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
92.91
MDL number:
UNSPSC Code:
12141730
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99.9%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 421-788-00
resistivity
13-16 μΩ-cm, 20°C
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
density
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Nb]
InChI
1S/Nb
InChI key
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)