GF39959364
Polystyrene - Conductive
(high impact conductive polystyrene), sheet, thickness 3 mm, size 150 × 150 mm, black
Synonyma:
ST323300
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 399-593-64
size
150 × 150 mm
thickness
3 mm
color
black
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)