Hlavní dokumenty
GF38641585
Carbon
rod, 3.0 mm diameter, length 300 mm, purity 99.999%
Synonyma:
Activated charcoal, C 007912, Charcoal activated
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
12.01
MDL number:
UNSPSC Code:
12141908
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
assay
99.999%
form
rod
autoignition temp.
842 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 386-415-85
resistivity
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
L
300 mm
diameter
3.0 mm
mp
3550 °C (lit.)
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)