Hlavní dokumenty
GF36153705
Gold-germanium eutectic alloy, Au88Ge12
5g lump, 10mm max. lump size
Synonyma:
AU046100
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 361-537-05
weight
5 g
max. lump size
10 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)