Hlavní dokumenty
GF35935511
Tantalum-tungsten alloy, Ta90W10
500mm rod, 1.5mm diameter, annealed
Synonyma:
TA037905
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 359-355-11
L × diam.
500 mm × 1.5 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)