GF34547283
Hastelloy® X alloy, Ni49.5Cr22Fe18Mo9Co1W
20m wire, 1.0mm diameter, annealed
Synonyma:
NE075140
About This Item
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 345-472-83
L × diam.
20 m × 1.0 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Legal Information
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)