Hlavní dokumenty
GF31954866
Rhodium
foil, thickness 0.025 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.9%
Synonyma:
RH000200
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Rh
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
102.91
MDL number:
UNSPSC Code:
12141738
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99.9%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 319-548-66
resistivity
4.33 μΩ-cm, 20°C
size
25 × 25 mm
thickness
0.025 mm
bp
3727 °C (lit.)
mp
1966 °C (lit.)
density
12.41 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Rh]
InChI
1S/Rh
InChI key
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)