Hlavní dokumenty
GF30934841
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), rod, diam. 13 mm, L 500 mm
Synonyma:
FP307977
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 309-348-41
L
500 mm
diam.
13 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)