GF28933241
Polycarbonate
(PC), film, thickness 0.5 mm, size 600 × 600 mm, translucent white 82728
Synonyma:
CT301351
About This Item
Doporučené produkty
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 289-332-41
size
600 × 600 mm
thickness
0.5 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)