Hlavní dokumenty
GF28015433
Indium/silver
wire, In 97%/Ag 3%, 0.25 mm diameter, length 0.1 m, temper as drawn
Synonyma:
IN135130
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 280-154-33
L
0.1 m
diameter
0.25 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)