Přeskočit na
357308
Indium
foil, thickness 0.1 mm, ≥99.995% trace metals basis
Synonyma:
Indium element
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1.8 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 650,00 Kč
7.2 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 800,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
In
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
114.82
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141719
EC Number:
231-180-0
MDL number:
4 650,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥99.995% trace metals basis
form
foil
composition
In
reaction suitability
core: indium
resistivity
8.37 μΩ-cm
thickness
0.1 mm
mp
156.6 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[In]
InChI
1S/In
InChI key
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
General description
Indium foil is widely used in nuclear facilities to capture thermal neutrons, because it shows a high cross section of neutron capture reaction. Hence, it may be used in dosemeters to measure exposure. Indium foils were studied for simultaneous monitoring neutron and photon intensities in a reactor core.
Application
Wetting behaviour of eutectic gallium-indium alloys on bare indium foil was investigated.[1]
Preparation Note
1.8 g = 50 × 50 mm; 7.2 g = 100 × 100 mm
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
357294264059264040
Indium foil, thickness 0.1&#160;mm, &#8805;99.995% trace metals basis
Sigma-Aldrich
357308
Indium
Indium foil, thickness 0.25&#160;mm, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
357294
Indium
Indium foil, thickness 0.127&#160;mm, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
264059
Indium
Indium foil, thickness 0.25&#160;mm, 99.995% trace metals basis
Sigma-Aldrich
264040
Indium
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
assay
≥99.995% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.995% trace metals basis
resistivity
8.37 μΩ-cm
resistivity
8.37 μΩ-cm
resistivity
8.37 μΩ-cm
resistivity
8.37 μΩ-cm
mp
156.6 °C (lit.)
mp
156.6 °C (lit.)
mp
156.6 °C (lit.)
mp
156.6 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
thickness
0.1 mm
thickness
0.25 mm
thickness
0.127 mm
thickness
0.25 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indium
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. Hello. I am interested in an indium foil, Product 357308. I am wondering whether the foil had been as-rolled or rolled then post-annealed. I would appreciate your reply. Best regards, Bo
    1 answer
    1. This indium ribbon is "as rolled" with no post-process annealing.