GF27810536
Polybutylene Terephthalate - 30% Glass Fiber Reinforced
(PBT 30% GFR), rod, diam. 30 mm, L 500 mm, condition machining feedstock
Synonyma:
ES357930
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 278-105-36
L
500 mm
diam.
30 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)