Hlavní dokumenty
GF61336380
Polyamide - Nylon 6 - 30% Glass Fiber Reinforced
(PA 6 30% GFR), rod, diam. 60 mm, L 100 mm, black
Synonyma:
AN337960
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 613-363-80
L
100 mm
diam.
60 mm
color
black
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)