GF26117490
Iridium
wire, straight, 100mm, diameter 0.5mm, as drawn, 99.9%
Synonyma:
Iridium, IR005131
About This Item
Doporučené produkty
assay
99.90%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 261-174-90
resistivity
4.71 μΩ-cm
L × diam.
100 mm × 0.5 mm
bp
4130 °C (lit.)
mp
2450 °C (lit.)
density
22.65 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ir]
InChI
1S/Ir
InChI key
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)