GF24605816
Chromium
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.04mm, permanent polyester support, 99.99+%
Synonyma:
Chromium, CR000180
About This Item
Doporučené produkty
assay
99.99%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 246-058-16
resistivity
12.7 μΩ-cm, 20°C
size × thickness
100x100 mm × 0.04 mm
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
density
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cr]
InChI
1S/Cr
InChI key
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)