GF01726196
Polyaramid
(polyparaphenylene terephthalamide), fiber, tex number 830, L 5 m, cord diameter 0.8mm
Synonyma:
AR305783
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
fibers
manufacturer/tradename
Goodfellow 017-261-96
L
5 m
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)