Hlavní dokumenty
GF22979526
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 1m coil, 1mm coil width, 0.20mm thickness, annealed
Synonyma:
NI050274
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
annealed
foil (coil)
manufacturer/tradename
Goodfellow 229-795-26
L × W × thickness
1 m × 1 mm × 0.20 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)