GF22386012
Chromium
rod, 50mm, diameter 2.0mm, 99.7+%
Synonyma:
Chromium, CR007910
About This Item
assay
≥99.7%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 223-860-12
resistivity
12.7 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
50 mm × 2.0 mm
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
density
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cr]
InChI
1S/Cr
InChI key
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)