Hlavní dokumenty
GF21867183
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), sheet, thickness 3 mm, size 500 × 500 mm
Synonyma:
ET303130
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 218-671-83
size
500 × 500 mm
thickness
3 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)