Hlavní dokumenty
GF21709885
Alumina
rod, 1.0 mm diameter, length 100 mm, purity 99%
Synonyma:
AL607910
About This Item
UNSPSC Code:
11181511
NACRES:
NA.23
assay
99%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 217-098-85
L
100 mm
diameter
1.0 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)