Hlavní dokumenty
GF21566505
Cyclo-Olefin Copolymer
(TOPAS«), granule, 3 mm nominal granule size, weight 500 g, grade topas 5013l-10
Synonyma:
ET356301
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
granular
manufacturer/tradename
Goodfellow 215-665-05
weight
500 g
nominal granule size
3 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)