Hlavní dokumenty
GF00767156
Cyclo-Olefin Copolymer
(TOPAS«), granule, 4 mm nominal granule size, weight 2000 g
Synonyma:
ET356300
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
granular
manufacturer/tradename
Goodfellow 007-671-56
weight
2000 g
nominal granule size
4 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)