Hlavní dokumenty
GF21501795
Cobalt
powder, max. particle size 150 micron, weight 50 g, min. particle size 50 micron
Synonyma:
CO006012
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Co
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
58.93
MDL number:
UNSPSC Code:
12141710
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 215-017-95
resistivity
6.24 μΩ-cm, 20°C
weight
50 g
max. part. size
150 μm
bp
2900 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Co]
InChI
1S/Co
InChI key
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)