GF18951127
Copper/nickel
foil, Cu 70%/Ni 30%, thickness 0.016 mm, 25 mm diameter
Synonyma:
CU130240
About This Item
UNSPSC Code:
31152304
NACRES:
NA.23
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 189-511-27
diam.
25 mm
thickness
0.016 mm
diameter
25 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)