Hlavní dokumenty
GF17816418
Arsenic
lump, 20 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.9999%
Synonyma:
AS006105
About This Item
UNSPSC Code:
12141906
NACRES:
NA.23
assay
99.9999%
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 178-164-18
weight
50 g
max. lump size
20 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
target_organs
Respiratory organs,Cardio-vascular system,Gastro-intestinal system,Central nervous system,Nervous system
Storage Class
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)