Hlavní dokumenty
GF14168033
Nickel/Iron/Molybdenum
wire, Ni 80%/Fe15.5%/Mo 4.5, 0.5 mm diameter, length 50 m, temper as drawn
Synonyma:
NJ275140
About This Item
UNSPSC Code:
11101712
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 141-680-33
L
50 m
diameter
0.5 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)