GF13876151
Polyamide - Nylon 11
(PA 11), rod, diam. 15 mm, L 995 mm, black
Synonyma:
AM337913
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 138-761-51
L
995 mm
diam.
15 mm
color
black
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)