Hlavní dokumenty
GF11722249
Zirconium
crucible, cylindrical, length 1 pcs, outside diameter 47mm
Synonyma:
ZR008645
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Zr
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
91.22
MDL number:
UNSPSC Code:
41122203
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
packaging
pkg of 1
manufacturer/tradename
Goodfellow 117-222-49
resistivity
40 μΩ-cm, 20°C
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
density
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChI key
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)