GF10563814
Carbon - vitreous - 3000c
foam, thickness 10.0 mm, size 60 × 60 mm, bulk density 0.05 g/cm3
Synonyma:
VC003829
About This Item
UNSPSC Code:
12141908
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
manufacturer/tradename
Goodfellow 105-638-14
size
60 × 60 mm
thickness
10.0 mm
bulk density
0.05 g/cm3
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)