Hlavní dokumenty
GF10509555
Germanium
lump, 10 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.999%
Synonyma:
GE006101
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Ge
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
72.64
MDL number:
UNSPSC Code:
12141716
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99.999%
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 105-095-55
resistivity
53 Ω-cm, 20°C
weight
100 g
max. lump size
10 mm
bp
2830 °C (lit.)
mp
937 °C (lit.)
density
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ge]
InChI
1S/Ge
InChI key
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)