Přejít k obsahu
356824
Iron
wire, diam. 1.0 mm, ≥99.9% trace metals basis
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Fe
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
55.85
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
11101713
EC Number:
231-096-4
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99.9% trace metals basis
form
wire
composition
Fe
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: iron
resistivity
9.71 μΩ-cm
diam.
1.0 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
catalysts
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
1 m (approximately 6.2 g)
5 m (approximately 31 g)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
nwg
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)