GF07650738
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.5 mm, 25 mm diameter, temper annealed
Synonyma:
FE020351
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 076-507-38
diam.
25 mm
thickness
0.5 mm
diameter
25 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)