GF02721710
Polycarbonate
PC - 30% Carbon Fiber Reinforced, granule, 3 mm nominal granule size, weight 200 g, black
Synonyma:
CT356310
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
Polycarbonate - 30% Carbon Fiber Reinforced, (PC - 30% CFR), granule, 3 mm nominal granule size, weight 200 g, black
form
granular
manufacturer/tradename
Goodfellow 027-217-10
weight
200 g
color
black
nominal granule size
3 mm
Související kategorie
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)