Hlavní dokumenty
GF01839359
Copper
foil, thickness 0.008 mm, length 5 m, purity 99.9%
Synonyma:
CU000220
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Cu
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
63.55
MDL number:
UNSPSC Code:
12141711
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99.9%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 018-393-59
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
L
5 m
thickness
0.008 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)