GF01658998
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
foil, 50 x 50mm, 1.0mm thickness, annealed
Synonyma:
NJ270400
About This Item
UNSPSC Code:
11101712
NACRES:
NA.23
form
foil (annealed)
manufacturer/tradename
Goodfellow 016-589-98
size × thickness
50 mm × 50 mm × 1.0 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)