GF01364352
Gold
wire, 0.025 mm diameter, length 100 m, purity 99.99+%
Synonyma:
AU005120
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Au
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
196.97
MDL number:
UNSPSC Code:
12141717
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
assay
≥99.99%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 013-643-52
resistivity
2.05 μΩ-cm, 0°C
L
100 m
diameter
0.025 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)