Přeskočit na
BR91241
BRAND® glass beaker with spout, low form
volume 400 mL, with graduation
Synonyma:
Beakers, Glass
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 340,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121803
Material:
borosilicate glass 3.3
Feature:
with graduation
3 340,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
borosilicate glass 3.3
feature
with graduation
manufacturer/tradename
BRAND 91241
volume
400 mL
General description
The BRAND® Glass Beaker with Spout is expertly crafted from Boro 3.3 glass, making it a reliable choice for laboratory applications. Designed in accordance with DIN EN ISO 3819 standards, this low-form beaker features clear graduation markings for precise measurement of liquids. The integrated spout allows for easy pouring, minimizing spills and enhancing accuracy during liquid transfer.
Other Notes
Browse all glass beakers
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
BR91253BR91248BR91236
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
feature
with graduation
feature
with graduation
feature
with graduation
feature
with graduation
manufacturer/tradename
BRAND 91241
manufacturer/tradename
BRAND 91253
manufacturer/tradename
BRAND 91248
manufacturer/tradename
BRAND 91236
volume
400 mL
volume
800 mL
volume
600 mL
volume
250 mL
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)